(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine, (2S)-2-Isopropylpiperazine, N1-BOC protected
H52424.MD
H52424.03
H52424.MDEA
1150
PLN
H52424.MD
H52424.03
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine 97%
(S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Purity: 97%
CAS No.: 674792-05-3
Molecular Formula: C12H24N2O2
Formula Weight: 228.33
MDL No.: MFCD03787918
Formuła:
C₁₂H₂₄N₂O₂ MW: 228.34 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03787918 Numer CAS: 674792-05-3 |