Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 4-methyloxazole-5-carboxylate
H52404.03
H52404.06
H52404.03EA
1090
PLN
H52404.03
H52404.06
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate ≥97%
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Purity: 97+%
CAS No.: 20485-39-6
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.10
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00062573
Formuła:
C₇H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00062573 Numer CAS: 20485-39-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-848-9 |