5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinamide
H52330.MD
H52330.03
H52330.MDEA
1370
PLN
H52330.MD
H52330.03
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester 96%
5-Carbamoylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1169402-51-0
Molecular Formula: C12H17BN2O3
Formula Weight: 248.09
MDL No.: MFCD11878274
Formuła:
C₁₂H₁₇BN₂O₃ MW: 248.09 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11878274 Numer CAS: 1169402-51-0 |