2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52324.03
H52324.06
H52324.03EA
1890
PLN
H52324.03
H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Purity: 96%
CAS No.: 162271-10-5
Molecular Formula: C7H8BrNO2
Formula Weight: 218.05
Melting Point: 35-37°
MDL No.: MFCD17015031
Formuła:
C₇H₈BrNO₂ Temp. topnienia: 35…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD17015031 Numer CAS: 162271-10-5 |