5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Oxoisoindoline-5-boronic acid, pinacol ester
H52317.MD
H52317.03
H52317.MDEA
1570
PLN
H52317.MD
H52317.03
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one 96%
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)isoindolin-1-one
Purity: 96%
CAS No.: 376584-62-2
Molecular Formula: C14H18BNO3
Formula Weight: 259.11
MDL No.: MFCD11040393
Formuła:
C₁₄H₁₈BNO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11040393 Numer CAS: 376584-62-2 |