Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52308.03
H52308.06
H52308.03EA
1590
PLN
H52308.03
H52308.06
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid ≥98%
Boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 503555-96-2
Molecular Formula: C12H14ClNO4
Formula Weight: 271.70
MDL No.: MFCD02682166
Formuła:
C₁₂H₁₄ClNO₄ MW: 271.7 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02682166 Numer CAS: 503555-96-2 |