Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52305.MD
H52305.03
H52305.MDEA
1660
PLN
H52305.MD
H52305.03
Octahydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrazine ≥98%
Purity: 98+%
CAS No.: 4430-75-5
Molecular Formula: C8H16N2
Formula Weight: 140.23
Boiling Point: 68-72°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD01098257
Formuła:
C₈H₁₆N₂ Temp. Wrzenia: 68…72 °C (3 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01098257 Numer CAS: 4430-75-5 ADR: 8,II |