(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52304.03
H52304.06
H52304.03EA
724
PLN
H52304.03
H52304.06
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Amino-3-benzyloxy-1-propanol
Purity: 98+%
CAS No.: 58577-88-1
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD04112477
Formuła:
C₁₀H₁₅NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04112477 Numer CAS: 58577-88-1 ADR: 8,III |