3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52299.03
H52299.06
H52299.03EA
916
PLN
H52299.03
H52299.06
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid ≥98%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 334932-13-7
Molecular Formula: C12H21NO4
Formula Weight: 243.30
MDL No.: MFCD03453252
Formuła:
C₁₂H₂₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03453252 Numer CAS: 334932-13-7 |