(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52295.MD
H52295.03
H52295.MDEA
891
PLN
H52295.MD
H52295.03
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane ≥98%
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 98+%
CAS No.: 93643-24-4
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD03787926
Formuła:
C₇H₁₄N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03787926 Numer CAS: 93643-24-4 ADR: 8,II |