(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52289.03
H52289.06
H52289.03EA
1830
PLN
H52289.03
H52289.06
(2-Aminoethoxy)acetic acid 98%
(2-Aminoethoxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10366-71-9
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
Melting Point: 177-179°
MDL No.: MFCD09865417
Formuła:
C₄H₉NO₃ MW: 119.12 g/mol Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09865417 Numer CAS: 10366-71-9 |