5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Bromo-1,3-dimethylpyridin-2(1H)-one
H52279.03
H52279.06
H52279.03EA
1180
PLN
H52279.03
H52279.06
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone 97%
5-Bromo-1,3-dimethyl-2-pyridone
Purity: 97%
CAS No.: 51417-13-1
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 105-106°C
MDL No.: MFCD16658881
Formuła:
C₇H₈BrNO Temp. topnienia: 105…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16658881 Numer CAS: 51417-13-1 |