1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52232.03
H52232.06
H52232.03EA
379
PLN
H52232.03
H52232.06
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime 97%
1-(2-Pyridinyl)-1-ethanone oxime
Purity: 97%
CAS No.: 1758-54-9
Molecular Formula: C7H8N2O
Formula Weight: 136.15
MDL No.: MFCD00605540
Formuła:
C₇H₈N₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00499500 Numer CAS: 1758-54-9 |