Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-D-4-Pal-OH
H52193.MD
H52193.03
H52193.MDEA
611
PLN
H52193.MD
H52193.03
Fmoc-D-4-pyridylalanine 95%
Fmoc-D-4-pyridylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 205528-30-9
Molecular Formula: C23H20N2O4
Formula Weight: 388.42
MDL No.: MFCD00672567
Formuła:
C₂₃H₂₀N₂O₄ MW: 388.43 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672567 Numer CAS: 205528-30-9 |