Boc-L-β-homoaspartic acid-γ-benzyl ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52191.MD
H52191.03
H52191.MDEA
1170
PLN
H52191.MD
H52191.03
Boc-L-β-homoaspartic acid-γ-benzyl ester 95%
Boc-L-beta-homoaspartic acid-gamma-benzyl ester
Purity: 95%
CAS No.: 254101-10-5
Molecular Formula: C17H23NO6
Formula Weight: 337.37
Beilstein Reference: 8430789
MDL No.: MFCD01862861
Formuła:
C₁₇H₂₃NO₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01862861 Numer CAS: 254101-10-5 |