Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-β-HomoLys(Boc)-OH
H52189.MD
H52189.03
H52189.MDEA
1080
PLN
H52189.MD
H52189.03
Fmoc-L-Nw-boc-β-homolysine 95%
Fmoc-L-Nw-boc-beta-homolysine
Purity: 95%
CAS No.: 203854-47-1
Molecular Formula: C27H34N2O6
Formula Weight: 482.58
Beilstein Reference: 8022293
MDL No.: MFCD01863054
Formuła:
C₂₇H₃₄N₂O₆ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03002713 Numer CAS: 203854-47-1 |