Fmoc-L-β-homovaline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-β-HoVal-OH, Fmoc-β-HomoVal-OH
H52182.MD
H52182.03
H52182.MDEA
973
PLN
H52182.MD
H52182.03
Fmoc-L-β-homovaline 95%
Fmoc-L-beta-homovaline
Purity: 95%
CAS No.: 172695-33-9
Molecular Formula: C21H23NO4
Formula Weight: 353.42
Beilstein Reference: 7388393
MDL No.: MFCD01862853
Formuła:
C₂₁H₂₃NO₄ MW: 353.42 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01862853 Numer CAS: 172695-33-9 |