Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52179.MD
H52179.03
H52179.06
H52179.MDEA
456
PLN
H52179.MD
H52179.03
H52179.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 112883-43-9
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7668973
MDL No.: MFCD00144886
Formuła:
C₂₈H₂₃NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144886 Numer CAS: 112883-43-9 |