Fmoc-L-allylglycine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-Gly(allyl)-OH
H52177.03
H52177.06
H52177.03EA
1430
PLN
H52177.03
H52177.06
Fmoc-L-allylglycine 95%
Fmoc-L-allylglycine
Purity: 95%
CAS No.: 146549-21-5
Molecular Formula: C20H19NO4
Formula Weight: 337.37
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
Beilstein Reference: 5884047
MDL No.: MFCD01311749
Formuła:
C₂₀H₁₉NO₄ MW: 337.38 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01311749 Numer CAS: 146549-21-5 |