Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52176.03
H52176.06
H52176.03EA
1410
PLN
H52176.03
H52176.06
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 95%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 201484-50-6
Molecular Formula: C30H25NO4
Formula Weight: 463.53
Melting Point: 125-129°
Beilstein Reference: 8873562
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00672337
Formuła:
C₃₀H₂₅NO₄ Temp. topnienia: 125…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672337 Numer CAS: 201484-50-6 ADR: 9,III |