Boc-L-β-homoleucine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52173.MD
H52173.03
H52173.MDEA
957
PLN
H52173.MD
H52173.03
Boc-L-β-homoleucine 95%
Boc-L-beta-homoleucine
Purity: 95%
CAS No.: 132549-43-0
Molecular Formula: C12H23NO4
Formula Weight: 245.32
Melting Point: 53-55°
Beilstein Reference: 4251252
MDL No.: MFCD02101665
Formuła:
C₁₂H₂₃NO₄ Temp. topnienia: 53…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02101665 Numer CAS: 132549-43-0 |