Fmoc-L-propargylglycine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-Pra-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-propargylglycine, N-Fmoc-L-propargylglycine, (S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentynoic acid, Fmoc-propargyl-Gly-OH
H52171.MD
H52171.03
H52171.06
H52171.MDEA
866
PLN
H52171.MD
H52171.03
H52171.06
Fmoc-L-propargylglycine 95%
Fmoc-L-propargylglycine
Purity: 95%
CAS No.: 198561-07-8
Molecular Formula: C20H17NO4
Formula Weight: 335.36
Beilstein Reference: 9151699
MDL No.: MFCD01075095
Formuła:
C₂₀H₁₇NO₄ MW: 335.359 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075095 Numer CAS: 198561-07-8 |