Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52168.03
H52168.06
H52168.03EA
2150
PLN
H52168.03
H52168.06
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine
Purity: 95%
CAS No.: 158171-14-3
Molecular Formula: C25H24NO8P
Formula Weight: 497.44
Beilstein Reference: 7060483
MDL No.: MFCD00797869
Formuła:
C₂₅H₂₄NO₈P Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00797869 Numer CAS: 158171-14-3 |