2-Allyl-D-glycine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-Allylglycine, H-D-Allyl-Gly-OH, H-D-Gly(Allyl)-OH
H52112.MD
H52112.03
H52112.MDEA
607
PLN
H52112.MD
H52112.03
2-Allyl-D-glycine 95%
2-Allyl-D-glycine
Purity: 95%
CAS No.: 54594-06-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
MDL No.: MFCD00063104
Formuła:
C₅H₉NO₂ MW: 115.1 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063104 Numer CAS: 54594-06-8 |