N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-3-(4-thiazolyl)-Alanine, Fmoc-β-(4-Thiazolyl)-Ala-OH, Fmoc-L-(4-thiazolyl)-Alanine
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
H52071.MDEA
560
PLN
H52071.MD
H52071.03
H52071.06
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine 95%
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 205528-32-1
Molecular Formula: C21H18N2O4S
Formula Weight: 394.44
Melting Point: 178-179°
MDL No.: MFCD00672568
Formuła:
C₂₁H₁₈N₂O₄S MW: 394.4 g/mol Temp. topnienia: 178…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672568 Numer CAS: 205528-32-1 |