N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Fmoc-pentafluoro-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(F5)-OH
H52059.03
H52059.06
H52059.03EA
1030
PLN
H52059.03
H52059.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine 95%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]pentafluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 205526-32-5
Molecular Formula: C24H16F5NO4
Formula Weight: 477.39
MDL No.: MFCD00270612
Formuła:
C₂₄H₁₆F₅NO₄ MW: 477.39 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00270612 Numer CAS: 205526-32-5 |