Drukuj
Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52058.03 H52058.06
H52058.03EA 1310 PLN
H52058.03 H52058.06
Boc-3-nitro-L-phenylalanine 95%
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 131980-29-5 Molecular Formula: C14H18N2O6 Formula Weight: 310.31 MDL No.: MFCD01317033
Formuła: C₁₄H₁₈N₂O₆
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01317033
Numer CAS: 131980-29-5