FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-Phe(3,4-DiF)-OH
H52057.MD
H52057.03
H52057.06
H52057.MDEA
472
PLN
H52057.MD
H52057.03
H52057.06
FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine 95%
FMOC-L-3,4-difluorophenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 198560-43-9
Molecular Formula: C24H19F2NO4
Formula Weight: 423.40
Beilstein Reference: 8947230
MDL No.: MFCD00672550
Formuła:
C₂₄H₁₉F₂NO₄ MW: 423.42 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672550 Numer CAS: 198560-43-9 |