Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
H52056.03
H52056.06
H52056.03EA
1650
PLN
H52056.03
H52056.06
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 95%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 175453-07-3
Molecular Formula: C23H20N2O4
Formula Weight: 388.42
Beilstein Reference: 9154190
MDL No.: MFCD00144887
Formuła:
C₂₃H₂₀N₂O₄ MW: 388.423 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144887 Numer CAS: 175453-07-3 |