(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
H52037.03
H52037.06
H52037.03EA
1600
PLN
H52037.03
H52037.06
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 517905-93-0
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 170-172°
Optical Rotation: -182°(c=1 in DMF)
MDL No.: MFCD03428045
Formuła:
C₂₄H₂₀N₂O₆ MW: 432.43 g/mol Temp. topnienia: 170…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03428045 Numer CAS: 517905-93-0 |