Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52024.03
H52024.06
H52024.03EA
883
PLN
H52024.03
H52024.06
Boc-3-bromo-L-phenylalanine 95%
Boc-3-bromo-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 82278-73-7
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
MDL No.: MFCD01317710
Formuła:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01317710 Numer CAS: 82278-73-7 |