(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52010.MD
H52010.03
H52010.MDEA
1600
PLN
H52010.MD
H52010.03
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride 95%
(S)-3-Amino-5-hexynoic acid hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 270596-46-8
Molecular Formula: C6H9NO2.HCl
Formula Weight: 163.60
MDL No.: MFCD01861006
Formuła:
C₆H₉NO₂·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01861006 Numer CAS: 270596-46-8 |