Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-4-(Boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
H52008.MD
H52008.03
H52008.MDEA
568
PLN
H52008.MD
H52008.03
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-(boc-aminomethyl)-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 204715-91-3
Molecular Formula: C30H32N2O6
Formula Weight: 516.59
MDL No.: MFCD01317015
Formuła:
C₃₀H₃₂N₂O₆ MW: 516.6 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01317015 Numer CAS: 204715-91-3 |