N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Boc-3-fluoro-L-phenylalanine, Boc-Phe(3-F)-OH
H51988.03
H51988.06
H51988.03EA
772
PLN
H51988.03
H51988.06
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 114873-01-7
Molecular Formula: C14H18FNO4
Formula Weight: 283.30
Melting Point: 75-80°
Beilstein Reference: 5347375
Optical Rotation: +6.5° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00672522
Formuła:
C₁₄H₁₈FNO₄ Temp. topnienia: 75…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00672522 Numer CAS: 114873-01-7 |