(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
H51986.MD
H51986.03
H51986.06
H51986.MDEA
218
PLN
H51986.MD
H51986.03
H51986.06
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid 95%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 33305-77-0
Molecular Formula: C14H18N2O6
Formula Weight: 310.31
Beilstein Reference: 2820671
Optical Rotation: +8° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00038128
Formuła:
C₁₄H₁₈N₂O₆ MW: 310.3 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038128 Numer CAS: 33305-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 251-450-1 |