(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Amino-N-Boc-L-phenylalanine, Boc-p-amino-Phe-OH, Boc-Phe(4-NH2)-OH
H51980.06
H51980.03
H51980.06EA
3440
PLN
H51980.06
H51980.03
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid 95%
(S)-3-(4-Aminophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
Purity: 95%
CAS No.: 55533-24-9
Molecular Formula: C14H20N2O4
Formula Weight: 280.32
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD00038139
Formuła:
C₁₄H₂₀N₂O₄ MW: 280.3 g/mol Temp. topnienia: 124…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038139 Numer CAS: 55533-24-9 |