Fmoc-Tic-OH 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H51975.03
H51975.06
H51975.03EA
858
PLN
H51975.03
H51975.06
Fmoc-Tic-OH 95%
Fmoc-Tic-OH
Purity: 95%
CAS No.: 136030-33-6
Molecular Formula: C25H21NO4
Formula Weight: 399.45
Beilstein Reference: 4827574
Optical Rotation: +26.0° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00144368
Formuła:
C₂₅H₂₁NO₄ MW: 399.446 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144368 Numer CAS: 136030-33-6 |