Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51974.03
H51974.06
H51974.03EA
1140
PLN
H51974.03
H51974.06
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine 95%
Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Purity: 95%
CAS No.: 138774-94-4
Molecular Formula: C28H23NO4
Formula Weight: 437.49
Beilstein Reference: 7864489
MDL No.: MFCD00077044
Formuła:
C₂₈H₂₃NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077044 Numer CAS: 138774-94-4 |