Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51972.03
H51972.06
H51972.03EA
973
PLN
H51972.03
H51972.06
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-fluoro-L-phenylalanine
Purity: 95%
CAS No.: 169243-86-1
Molecular Formula: C24H20FNO4
Formula Weight: 405.42
Beilstein Reference: 8287377
MDL No.: MFCD00191197
Formuła:
C₂₄H₂₀FNO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00191197 Numer CAS: 169243-86-1 |