(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51969.03
H51969.06
H51969.03EA
647
PLN
H51969.03
H51969.06
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine 98%
(S)-N-Boc-4-bromophenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 62129-39-9
Molecular Formula: C14H18BrNO4
Formula Weight: 344.20
Melting Point: 118-120°
MDL No.: MFCD00237571
Formuła:
C₁₄H₁₈BrNO₄ Temp. topnienia: 118…120 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00237571 Numer CAS: 62129-39-9 |