Boc-D-Tic-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Boc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
H51965.03
H51965.06
H51965.03EA
621
PLN
H51965.03
H51965.06
Boc-D-Tic-OH 98%
Boc-D-Tic-OH
Purity: 98%
CAS No.: 115962-35-1
Molecular Formula: C15H19NO4
Formula Weight: 277.32
MDL No.: MFCD00143818
Formuła:
C₁₅H₁₉NO₄ MW: 277.32 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143818 Numer CAS: 115962-35-1 |