Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51964.03
H51964.06
H51964.03EA
891
PLN
H51964.03
H51964.06
Boc-Dap(Fmoc)-OH 98%
Boc-Dap(Fmoc)-OH
Purity: 98%
CAS No.: 122235-70-5
Molecular Formula: C23H26N2O6
Formula Weight: 426.47
Beilstein Reference: 4771385
MDL No.: MFCD00235897
Formuła:
C₂₃H₂₆N₂O₆ MW: 426.469 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00235897 Numer CAS: 122235-70-5 |