N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Fmoc-Phe(4-NO2)-OH, N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
H51962.03
H51962.06
H51962.03EA
372
PLN
H51962.03
H51962.06
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-nitro-L-phenylalanine
Purity: 98%
CAS No.: 95753-55-2
Molecular Formula: C24H20N2O6
Formula Weight: 432.43
Melting Point: 213-223°
Beilstein Reference: 5178656
MDL No.: MFCD00057810
Formuła:
C₂₄H₂₀N₂O₆ Temp. topnienia: 213…223 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057810 Numer CAS: 95753-55-2 |