Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9H-Fluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(9H-Fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane
H51947.03
H51947.06
H51947.03EA
292
PLN
H51947.03
H51947.06
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
Molecular Formula: C19H21BO2
Formula Weight: 292.18
MDL No.: MFCD16294548
Formuła:
C₁₉H₂₁BO₂ MW: 292.18 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16294548 Numer CAS: 922706-40-9 |