Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9,10-Anthracenediboronic acid bis(pinacol) ester, Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl[1.3.2]dioxaborolan-2-yl)anthracene, 9,10-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene
H51921.03
H51921.06
H51921.03EA
727
PLN
H51921.03
H51921.06
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Purity: 95%
CAS No.: 863992-56-7
Molecular Formula: C26H32B2O4
Formula Weight: 430.16
MDL No.: MFCD16294538
Formuła:
C₂₆H₃₂B₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16294538 Numer CAS: 863992-56-7 |