Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolane, 2-(Benzo[b]thiophen-3-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51876.MD
H51876.03
H51876.MDEA
439
PLN
H51876.MD
H51876.03
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester 95%
Benzo[b]thiophene-3-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 171364-86-6
Molecular Formula: C14H17BO2S
Formula Weight: 260.16
MDL No.: MFCD11110552
Formuła:
C₁₄H₁₇BO₂S MW: 260.16 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11110552 Numer CAS: 171364-86-6 |