4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51745.03
H51745.06
H51745.03EA
883
PLN
H51745.03
H51745.06
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Ethynylbenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 1034287-04-1
Molecular Formula: C14H17BO2
Formula Weight: 228.10
MDL No.: MFCD16294504
Formuła:
C₁₄H₁₇BO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16294504 Numer CAS: 1034287-04-1 |