4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl 4-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperazine-1-carboxylate
H51743.03
H51743.06
H51743.03EA
596
PLN
H51743.03
H51743.06
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 936694-19-8
Molecular Formula: C22H35BN2O4
Formula Weight: 402.34
Beilstein Reference: 18669672
MDL No.: MFCD16294502
Formuła:
C₂₂H₃₅BN₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD16294502 Numer CAS: 936694-19-8 |