1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H51707.03
H51707.06
H51707.03EA
659
PLN
H51707.03
H51707.06
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester 97%
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 97%
CAS No.: 99770-93-1
Molecular Formula: C18H28B2O4
Formula Weight: 330.03
MDL No.: MFCD08276852
Formuła:
C₁₈H₂₈B₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08276852 Numer CAS: 99770-93-1 |