3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H51664.MD
H51664.03
H51664.06
H51664.MDEA
390
PLN
H51664.MD
H51664.03
H51664.06
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
CAS No.: 1121057-52-0
Molecular Formula: C7H11N3O.HCl
Formula Weight: 189.65
MDL No.: MFCD11870728
Formuła:
C₇H₁₁N₃O·HCl MW: 189.65 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11870728 Numer CAS: 1121057-52-0 |